Merck
S2070
Sigma-Aldrich
Anti-SF4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
Synonym(e):
Anti-Splicing Factor 4
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
ammonium sulfate suspension
Mol-Gew.
antigen 72.4 kDa
Speziesreaktivität
human, rodent
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... SF4(57794)
mouse ... Sf4(70616)
rat ... Sf4(290666)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to human SF4 (amino acids 103-105), conjugated to BSA.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves