Merck
S1500
Sarcosin -hydrochlorid
Synonym(e):
N-Methylaminoacetic acid, N-Methylglycine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3NHCH2CO2H·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.55
EC Number:
211-310-2
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mp
173-175 °C (lit.)
SMILES string
Cl.CNCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2.ClH/c1-4-2-3(5)6;/h4H,2H2,1H3,(H,5,6);1H
InChI key
WVKIFIROCHIWAY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)