Fortfahren mit
P5869
Phosphatase-Substrat
chromogenic, powder
Synonym(e):
4-Nitrophenyl-phosphat-bis-(cyclohexylammonium)-salz Dinatriumsalz Hexahydrat, pNPP Dinatriumsalz Hexahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.14
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
224-246-5
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphatase-Substrat, 100 mg capsules
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases.
Application
Chromogenes Substrat zur Verwendung mit alkalischen und sauren Phosphatase-ELISA-Verfahren. Produziert ein lösliches Endprodukt mit gelber Färbung, das bei 405 nm spektrophotometrisch gelesen werden kann. Die pNPP-Reaktion kann mit 3 N NaOH gestoppt und bei 405 nm abgelesen werden.
Other Notes
Substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S0942P5994SRE0026
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
400
form
powder
form
tablet (round)
form
tablet
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphatase-Substrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)