Wichtige Dokumente
S0826
S-PMH
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(Z)-5-(4-(ethylthio)benzylidene)-hydantoin, (Z)-5-[4-(Ethylthio)benzylidene]imidazolidine-2,4-dione, 5-(4-Ethylsulfanylbenzylidene)imidazolidine-2,4-dione
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: >20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCSc1ccc(cc1)\C=C2/NC(=O)NC2=O
InChI
1S/C12H12N2O2S/c1-2-17-9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)14-12(16)13-10/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14,15,16)/b10-7-
InChIKey
UWMDBDYLNJITCD-YFHOEESVSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Sigma-Aldrich offers many products related to calcitonin gene-related peptides for your research needs.