Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Shikimat-3-Phosphat Trisodiumsalz,
solubility
H2O: 1.0 mg/mL
Quality Segment
storage temp.
−20°C
General description
Shikimate-3-Phosphat dient als Zwischenprodukt des Shikimisäurewegs der Biosynthese von aromatischen Aminosäuren in Mikroorganismen.
Application
Substrat für die EPSP-Synthase, ein Enzym, das bei der Aminosäuresynthese sowie bei der Glyphosatresistenz von GVO-Nutzpflanzen beteiligt ist.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| solubility H2O: 1.0 mg/mL | solubility - | solubility water: 5 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility H2O: 20 mg/mL, DMF: insoluble |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?