Merck
RY865
Reaktivgelb 86−Agarose
prepacked column (of R2382)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
13111000
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Includes 5 columns, 2.5ml each
form
prepacked column (of R2382)
storage temp.
2-8°C
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • Reactive Yellow 86−Agarose, saline suspension 5 columnSDB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)