Merck
RFA451811
Rotor for Eppendorf® 5418/5418R Centrifuges
FA-45-18-11, aerosol tight, to hold, 18 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
Leistungsmerkmale
lid
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022652061 (NA)
Eppendorf® 5418707005 (EU)
Parameter
16,873 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5418/5418R
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)