Fortfahren mit
RDD010
ACES
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.0%
Synonym(e):
N-(Carbamoylmethyl)-2-amino-ethansulfonsäure, N-(Carbamoylmethyl)-taurin, N-(2-Acetamido)-2-amino-ethansulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.460,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.20
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-908-4
Beilstein/REAXYS Number:
2253770
MDL number:
€ 1.460,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri
assay
≥99.0%
form
powder
quality
free-flowing
loss
≤1.0% loss on drying
pH
3.0-4.5
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>220 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 5 % (w/w), clear, colorless
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
absorption
≤0.02 at 290 nm at 5 % (w/w)
SMILES string
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
InChI key
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9758A7949A3594
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0%
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
BioPerformance Certified
product line
Redi-Dri
product line
-
product line
BioXtra
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
crystalline powder
solubility
water: 5 % (w/w), clear, colorless
solubility
water: 0.523 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 0.0527 g/mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ACES
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)