Fortfahren mit
A7949
ACES
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Synonym(e):
N-(Carbamoylmethyl)-2-amino-ethansulfonsäure, N-(Carbamoylmethyl)-taurin, N-(2-Acetamido)-2-amino-ethansulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 387,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 788,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.20
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-908-4
Beilstein/REAXYS Number:
2253770
MDL number:
€ 166,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
3.0-4.5
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>220 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.005, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.05 at 260 in H2O at 0.1 M, ≤0.05 at 280 in H2O at 0.1 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
InChI key
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9758A3594E1894
description
BioXtra, ≥99.0% (titration)
description
≥99.0% (titration)
description
BioPerformance Certified, ≥99.0%, suitable for cell culture
description
BioXtra, ≥99.5% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (titration)
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
BioXtra
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 0.523 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.0527 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ACES
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)