Merck
RDCL2
Director Ligation Module 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106618
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
General description
Contains dephosphorylated- Hind III/Bgl II digested Director-Ready� pc-myc-CMV2 for transient, cytoplasmic expression of N-terminal c-myc fusion proteins in mammalian cells.
Legal Information
Director is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
RDCL2-1KT04061823703581