Fortfahren mit
RAB0872
Porcine IL22 ELISA Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
96 wells
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 771,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
Porcine ... IL22(595104)
Input:
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
porcine
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 771,00
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
porcine
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 24.58-6000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
Porcine ... IL22(595104)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Porcine Interleukin 22.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0869RAB0870RAB0867
species reactivity
porcine
species reactivity
porcine
species reactivity
porcine
species reactivity
porcine
Gene Information
Porcine ... IL22(595104)
Gene Information
Porcine ... IL13(396721)
Gene Information
Porcine ... IL17A(449530)
Gene Information
Porcine ... IL12A(397053), IL12B(397076)
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 24.58-6000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 16 pg/mL
standard curve range: 20.58-15000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 14 pg/mL
standard curve range: 16.38-4000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.2 ng/mL
standard curve range: 2.458-600 ng/mL
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDB
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDB
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDB
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)