Wichtige Dokumente
RAB0047
ELISA-Kit für menschliches HCC-1/CCL14a
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Synonym(e):
C-C motif chemokine 14, Chemokine CC-1/CC-3
About This Item
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Aufnahme
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 7 pg/mL
standard curve range: 6.14-1500 pg/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CCL14(6358)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Bitte lesen Sie die beiliegenden allgemeinen Informationen zum ELISA-KIT-Verfahren (Sandwich-ELISA, kompetitiver und indirekter ELISA)
Sonstige Hinweise
Bitte geben Sie das Wort Muster in das für die Chargennummer bereitgestellte Textfeld ein.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?