Wichtige Dokumente
R9529
Anti-AtRAC3 antibody produced in rabbit
~1.2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Arabidopsis ROP (Rho of plants)
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 21 kDa
Speziesreaktivität
Arabidopsis sp.
Konzentration
~1.2 mg/mL
Methode(n)
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using recombinant AtRac3 expressed in E. coli
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Arabidopsis thaliana ... Rop1(824293)
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)