Fortfahren mit
R9028
Repaglinid
≥98% (HPLC), K-ATP channel blocker, solid
Synonym(e):
(S)-(+)-2-Ethoxy-4-[N-[1-(2-piperidinophenyl)-3-methyl-1-butyl]-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure, Novonorm, Prandin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 206,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 669,00
€ 568,65
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H36N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.59
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 206,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Repaglinid, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
mp
129-130.2 °C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
Novo Nordisk
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m0/s1
InChI key
FAEKWTJYAYMJKF-QHCPKHFHSA-N
Gene Information
General description
Repaglinide belongs to the meglitinide class[1], which differs from the glibenclamide by having a bulky B site group instead of A site.[2]
Application
Repaglinide has been used as a ATP-sensitive potassium channel (KATP) inhibitor in breast cancer cell line MDA-MB-231.[1] It has also been used in the preparation of KATP complex to study its interaction using cryo-EM structural analysis.
Biochem/physiol Actions
Repaglinid ist ein wirksames kurz wirkendes Insulinsekretagogum, das durch die Schließung ATP-sensitiver Kalium (KATP)-Kanäle in der Plasmamembran der Pankreas-Beta-Zelle wirkt.
Repaglinid ist ein wirksames kurz wirkendes Insulinsekretagogum, das durch die Schließung ATP-sensitiver Kalium (KATP)-Kanäle in der Plasmamembran der Pankreas-Beta-Zelle wirkt. Es repräsentiert eine neue Klasse von Insulinsekretagoga, strukturell nicht verwandt mit Sulfonylharnstoffen, die für die Behandlung von Typ-2-Diabetes entwickelt wurden.
Repaglinide (RPG) due to its fast-acting effect prevents hypoglycemia.[2] The KATP inhibition by RPG leads to depolarization in pancreatic β cells leading in voltage-gated calcium channel activation triggering insulin release.[2] Repaglinide favors calcein passage and improves the gap junctional intercellular communication (GJIC).[1] Structurally, RPG binds to the ABC transporter sulfonylurea receptor 1 (SUR1) in the transmembrane bundle.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Novo Nordisk. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1600813Y0000457PHR3408
Repaglinid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1600813
Repaglinid
Repaglinid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000457
Repaglinid
description
≥98% (HPLC), solid
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
Novo Nordisk
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Repaglinid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)