Fortfahren mit
1600813
USP
Repaglinid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-(+)-2-Ethoxy-4-[N-[1-(2-piperidinophenyl)-3-methyl-1-butyl]-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure, Novonorm, Prandin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H36N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.59
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 407,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
repaglinide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m0/s1
InChI key
FAEKWTJYAYMJKF-QHCPKHFHSA-N
Gene Information
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuchkommission spezifiziert bereitgestellt. Sämtliche dieses Produkt unterstützenden Informationen, einschließlich des Sicherheitsdatenblatts (SDB) und jeglicher Informationsbroschüren, wurden im Auftrag des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und herausgegeben.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Biochem/physiol Actions
Repaglinid ist ein wirksames kurz wirkendes Insulinsekretagogum, das durch die Schließung ATP-sensitiver Kalium (KATP)-Kanäle in der Plasmamembran der Pankreas-Beta-Zelle wirkt.
Repaglinid ist ein wirksames kurz wirkendes Insulinsekretagogum, das durch die Schließung ATP-sensitiver Kalium (KATP)-Kanäle in der Plasmamembran der Pankreas-Beta-Zelle wirkt. Es repräsentiert eine neue Klasse von Insulinsekretagoga, strukturell nicht verwandt mit Sulfonylharnstoffen, die für die Behandlung von Typ-2-Diabetes entwickelt wurden.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0000457Y00004581670003
Repaglinid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1600813
Repaglinid
Repaglinid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000457
Repaglinid
Tolbutamid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1670003
Tolbutamid
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Gene Information
human ... ABCC8(6833), KCNJ11(3767)
Gene Information
human ... ABCC8(6833), KCNJ11(3767)
Gene Information
human ... ABCC8(6833), KCNJ11(3767)
Gene Information
human ... ABCC8(6833), KCNJ11(3767)
API family
repaglinide
API family
repaglinide
API family
repaglinide
API family
tolbutamide
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Repaglinid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)