Fortfahren mit
R8384
Scienceware® Gestell für Zentrifugenröhrchen, Epoxy-beschichteter Stahl
16-position, for 50 mL plastic centrifuge tubes
Synonym(e):
wire tube holder, 187940001, F18794-0001, tube holder, tube organiser, tube storage
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,40
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18794-0001
Feature:
Holds 16 x 50 mL tubes
Packaging:
pack of 1 ea
€ 70,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
Holds 16 x 50 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18794-0001
size
15 cm × 15 cm × 8.9 cm
well size
30 mm
General description
Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
Features and Benefits
  • Heat-cured epoxy coating is unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis .
  • Temperature range -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF).
  • Autoclavable.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R8509R8634BAF187940002
feature
Holds 16 x 50 mL tubes
feature
Holds 8 x 50 mL tubes
feature
Holds 20 x 18-20 mm tibes
feature
Holds 36 x 50 mL tubes
manufacturer/tradename
Bel-Art F18794-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F18794-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18788-2003
manufacturer/tradename
Bel-Art F18794-0002
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
well size
30 mm
well size
30 mm
well size
-
well size
30 mm
size
15 cm × 15 cm × 8.9 cm
size
15 cm × 7.6 cm × 8.9 cm
size
12.5 cm × 11 cm × 6 cm
size
22.9 × 22.3 × 8.9 cm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)