Fortfahren mit
R8001
Remazol Brillantblau R
Powder
Synonym(e):
Reaktivblau 19
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H16N2Na2O11S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
626.54
Colour Index Number:
61200
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
EC Number:
219-949-9
MDL number:
€ 76,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Remazol Brillantblau R, anthraquinone dye
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~40-65%
solubility
water: 1 mg/mL, blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c(Nc4cccc(c4)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)cc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H18N2O11S3.2Na/c23-20-17(37(29,30)31)11-16(18-19(20)22(26)15-7-2-1-6-14(15)21(18)25)24-12-4-3-5-13(10-12)36(27,28)9-8-35-38(32,33)34;;/h1-7,10-11,24H,8-9,23H2,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
InChI key
KUIXZSYWBHSYCN-UHFFFAOYSA-L
General description
Remazol Brilliant Blue R is a hydrophobic, anthraquinone dye which has several commercial uses.
Remazol Brilliant Blue R (Cl 61200) is a hydrophobic, anthraquinone dye that has several commercial uses. It is a reactive dye that stains collagen, elastin, basement membranes, and erythrocytes.
Application
Remazol Brilliant Blue R has been used to prepare Remazol Brilliant blue (RBB)-starch agar medium to select and isolate amylolytic fungi. It has also been used to stain purified peptidoglycan for dye release assay.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B0149B7920B8647
form
powder
form
powder
form
powder
form
methanol solution
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
water: 1 mg/mL, blue
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Dye content, ~40-65%
composition
Dye content, ~50%
composition
-
composition
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)