Merck
R6630
Microcentrifuge tube rack
About This Item
UNSPSC-Code:
41103900
NACRES:
NB.35
Materialien
polypropylene
Beschreibung
Autoclavable
H × B × L
5 cm × 20.8 cm × 8.8 cm
Größe
Allgemeine Beschreibung
This rack accommodates 1.5 mL microcentrifuge tubes. Each position is numbered for ease of organization.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)