R4892
Ranakinin
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
Lys-Pro-Asn-Pro-Glu-Arg-Phe-Tyr-Gly-Leu-Met-NH2
About This Item
Assay
≥97% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C3CCCN3C(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C4CCCN4C(=O)C(N)CCCCN)C(N)=O
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable