Wichtige Dokumente
PZ0294
PF-04880594
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[[4-[1-(2,2-Difluoroethyl)-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-pyrimidinyl]amino]-propanenitrile, PF 04880594
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
FC(F)CN(N=C1C2=CC(C=CN3)=C3N=C2)C=C1C4=NC(NCCC#N)=NC=C4
InChI
1S/C19H16F2N8/c20-16(21)11-29-10-14(15-3-7-25-19(27-15)24-5-1-4-22)17(28-29)13-8-12-2-6-23-18(12)26-9-13/h2-3,6-10,16H,1,5,11H2,(H,23,26)(H,24,25,27)
InChIKey
HFYMVDKBZONUOJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)