Fortfahren mit
PURNR
Pur-A-Lyzer Floating Racks for Dialysis
holds up to 9 Mini and 4 Maxi Pur-A-Lyzer dialysis tubes, pack of 1 ea
Synonym(e):
Dialyzers, High through put dialysis tubing, floating dialysis tube rack, floating tube holder, floating tube rack
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 11,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122804
Packaging:
pack of 1 ea
€ 11,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 1 ea
General description
Floating rack can hold up to 9 Mini and 4 Maxi Pur-A-Lyzer Dialysis Tubes in a single beaker.
Legal Information
Pur-A-Lyzer is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PURDRPURXRPURGR
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)