Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 11,20 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41122804
Packaging:
pack of 1 ea
€ 11,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pack of 1 ea
General description
Floating rack can hold up to 4 Midi Pur-A-Lyzer Dialysis Tubes in a single beaker.
Legal Information
Pur-A-Lyzer is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pur-A-Lyzer™ Floating Racks for Dialysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?