Über diesen Artikel
biological source
goat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000, immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg, western blot: 1:500- 1:2,500
accession no.
NP_004765.2
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
goat ... CRSP1/TRAP220(5469)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| PLA0300-100UL | 04061837724060 |