Über diesen Artikel
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ChIP: 4-30 μg, immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000, immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg, western blot: 1:2,000- 1:10,000
accession no.
NP_056989.2
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... TRIM24(8805)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?