PLA0138
Rabbit anti-Phospho MCM2 (S53) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
BM28, CCNL1, CDCL1, D3S3194, DFNA70, KIAA0030, MCM2 minichromosome maintenance deficient 2, cdc19, cell devision cycle-like 1, cyclin-like 1, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 2 (mitotin), minichromosome maintenance deficient 2 (mitotin), minichromosome maintenance protein 2 homolog, mitotin, mitotin (S. cerevisiae), nuclear protein BM28
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Qualität
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100-1:500
western blot: 1:1,000- 1:2,500
Hinterlegungsnummer
NP_004517.2
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... MCM2(4171)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable