PLA0128
Rabbit anti-Phospho RNA Polymerase II (S2) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
220kDa, DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, POLR2, POLRA, RNA polymerase II 220 kd subunit, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RPB1, RPBh1, RPO2, RPOL2, RpIILS, hRPB220, hsRPB1, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Hinterlegungsnummer
NP_000928.1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... POLR2A(5430)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)