PLA0117
Rabbit anti-RIF1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
FLJ10599, FLJ12870, RAP1 interacting factor homolog, RAP1 interacting factor homolog (yeast), rap1-interacting factor 1 homolog
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Qualität
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
immunoprecipitation (IP): 1- 5 μg/mg
Hinterlegungsnummer
NP_060621.3
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
rabbit ... RIF1(55183)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable