PLA0066
Goat anti-BRD2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
D6S113E, FSH, FSRG1, KIAA9001, NAT, O27.1.1, RING3, RNF3, female sterile homeotic-related gene 1, really interesting new gene 3 protein
About This Item
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Qualität
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:10,000-1:40,000
Hinterlegungsnummer
NP_005095.1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
goat ... BRD2(6046)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)