Wichtige Dokumente
P9498
Monoclonal Anti-PIAS-x antibody produced in mouse
clone PIASX-116, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Protein Inhibitor of Activator STAT
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PIASX-116, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~75 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using proteasome fraction II of HeLa cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PIAS2(9063)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoblotting
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit