Fortfahren mit
P9003
Poly-DL-Alanin
mol wt 1,000-5,000
Synonym(e):
Alanine homopolymer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
mol wt
1,000-5,000
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Molecular weight determined by mass spectrometry
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4663P7890P8791
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to light yellow
mol wt
1,000-5,000
mol wt
5,000-15,000
mol wt
15,000-30,000 by viscosity
mol wt
500-5,000
wgk
WGK 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)