Fortfahren mit
P8787
o-Phenylendiamin -dihydrochlorid
chromogenic, tablet
Synonym(e):
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 230,00
100 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 391,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4(NH2)2·2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.06
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3912045
€ 230,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
o-Phenylendiamin -dihydrochlorid, tablet, 4 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
General description
o-Phenylendiamindihydrochlorid (OPD) ist ein chromogenes Substrat, das in Enzyme-linked-Immunosorbent-Assay(ELISA)-Verfahren eingesetzt werden kann, da es Meerrettichperoxidasekonjugate nutzt. Das Substrat produziert ein lösliches Endprodukt mit orange-brauner Farbe, das bei 450 nm spektrofotometrisch gemessen werden kann. Die OPD-Reaktion kann mit 3 N HCl oder 3 mol/l H2SO4 gestoppt und bei 492 nm gemessen werden.
Application
o-Phenylendiamindihydrochlorid wird als Substrat für Meerrettichperoxidase-konjugierte Sekundärantikörper im ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) eingesetzt.
Preparation Note
Eine Tablette in 0,05 M Phosphat-Citrat-Puffer, pH-Wert 5,0, auflösen, um die gewünschte Konzentration zu erhalten (in der Regel wird eine OPD-Konzentration von 0,4 mg/mL verwendet). Unmittelbar vor der Verwendung 40 μL frisches 30%iges Wasserstoffperoxid je 100 mL Substratpufferlösung hinzugeben. Die Tabletten sind einzeln in Folienpackungen verpackt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P6787P3804P6662
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
258 °C (dec.) (lit.)
mp
258 °C (dec.) (lit.)
mp
258 °C (dec.) (lit.)
mp
258 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Phenylendiamin -dihydrochlorid
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)