Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 tabs | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 186,00 € 158,10 |
100 tabs | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 349,00 € 296,65 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4(NH2)2·2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.06
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3912045
€ 158,10
Listenpreis€ 186,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
General description
o-Phenylendiamindihydrochlorid (OPD) ist ein chromogenes Substrat, das in Enzyme-linked-Immunosorbent-Assay(ELISA)-Verfahren eingesetzt werden kann, da es Meerrettichperoxidasekonjugate nutzt. Das Substrat produziert ein lösliches Endprodukt mit orange-brauner Farbe, das bei 450 nm spektrofotometrisch gemessen werden kann. Die OPD-Reaktion kann mit 3 N HCl oder 3 mol/l H2SO4 gestoppt und bei 492 nm gemessen werden.
Preparation Note
Dissolve one tablet in 0.05 M phosphate-citrate buffer, pH 5.0, to the desired concentration (typically an OPD concentration of 0.4 mg/ml is used). Add 40 μl of fresh 30% hydrogen peroxide per 100 ml of substrate buffer solution, immediately prior to use. Tablets are individually packaged in foil packets.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| solubility water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless | solubility - | solubility water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form tablet | form tablet | form tablet | form tablet |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 258 °C (dec.) (lit.) | mp 258 °C (dec.) (lit.) | mp 258 °C (dec.) (lit.) | mp 258 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Phenylendiamin -dihydrochlorid
signalword
Warning
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?