Merck
P8702
Sigma-Aldrich
Phosphorylcholine oleoyloxyethyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H52NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.66
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable