Fortfahren mit
P8638
Poly-DL-Ornithin -hydrobromid
suitable for cell culture, Mol wt 3,000-15,000
Synonym(e):
DL-Ornithine homopolymer hydrobromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Poly-DL-Ornithin -hydrobromid, mol wt 3,000-15,000
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
3,000-15,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br.NCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.BrH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
InChI key
GWRQMKDBBHFVIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly-DL-Ornithin-hydrobromid wird verwendet, um Deckgläser für die Anzucht von Ratten-Spinalganglien-Neuronen zu beschichten. Es wird ebenfalls für die Beschichtung von Schalen zur Kultivierung von kortikalen Neuronen von Mäusen genutzt.
Biochem/physiol Actions
Poly-DL-Ornithin ist ein basisches Polypeptid, das ideale Bedingungen für das Wachstum von Neuronen in Kultur schafft. Es hemmt das Bakterienwachstum.
Analysis Note
Molekulargewicht beruht auf Viskosität. Ebenfalls mit MALLS analysiert.
Other Notes
Weitere technische Informationen über Polyaminosäuren sind auf der Webseite mit häufig gestellten Fragen (FAQ) zu Polyaminosäuren zu finden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0671P0421P4638
form
powder or solid
form
powder or solid
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to light yellow
color
white to off-white
mol wt
3,000-15,000
mol wt
>30,000
mol wt
15,000-30,000
mol wt
>100,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-DL-Ornithin -hydrobromid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)