Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3H5O7PBa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.37
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
~95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Ba].O[C@H](COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7O7P.Ba.H2O.2H/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;;;;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);;1H2;;/t2-;;;;/m1..../s1
InChI key
WKDIHXKLDDUHFS-NNNLZWLESA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?