Merck
P8272
Sigma-Aldrich
5β-Pregnane-3α,21-diol-11,20-dione
Synonym(e):
THA
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)