P8056
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho(N-succinylethanolamine) sodium salt
~99%
Synonym(e):
L-α-Phosphatidylethanolamine dipalmitoyl, N-succinyl sodium salt
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H78NO11P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
792.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Assay
~99%
Lagertemp.
−20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)