Merck
P7675
Sigma-Aldrich
Hexaethylenglykol-monodecylether
Synonym(e):
C10E6, Decylhexaglykol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)9(OCH2CH2)6OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.60
Beilstein:
1801568
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Beschreibung
non-ionic
Dichte
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C22H46O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-24-13-15-26-17-19-28-21-22-29-20-18-27-16-14-25-12-10-23/h23H,2-22H2,1H3
InChIKey
GLGQRQQFWLTGES-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable