Fortfahren mit
P6635
Phosphorylase b aus Kaninchenmuskel
lyophilized powder, ≥20 units/mg protein, 2× crystallization
Phosphorylase b from rabbit muscle
Synonym(e):
α-Glucanphosphorylase, 1,4-α-D-Glucan:orthophosphat-α-D-glucosyltransferase, Glykogenphosphorylase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.77
EC Number:
232-737-0
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥20 units/mg protein
Biological source:
rabbit muscle
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit muscle
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥20 units/mg protein
mol wt
97,200 Da by calculation
purified by
2× crystallization
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
impurities
~0.01 μmol/mg protein 5′-AMP (This low level will not interfere with phosphorylase and phosphorylase kinase assays.)
UniProt accession no.
foreign activity
phosphoglucomutase ≤1.0%, phosphorylase a ≤10%, phosphorylase kinase ≤0.5%, phosphorylase phosphatase, debrancher enzyme, AMPase and ATPase ≤0.1%
storage temp.
−20°C
General description
Forschungsbereich: Zellsignalisierung
Glykogenphosphorylase (PG), ein spezielles komplexes allosterisches Enzym[1], weist eine evolutionär konservierte Gensequenz auf.[2] GP umfasst eine Familie aus drei Isozymen wie Muskel-GP (mGP), Leber-GP (lGP) und Hirn-GP (bGP) beim Menschen.[1]
Application
Phosphorylase b aus Kaninchenmuskel wird wie folgt verwendet:
  • beim Kalibrieren von Sepharose C1-6B-Säulen beim Untersuchen der Molekülmasse von Methylamindehydrogenase-Untereinheiten[3]
  • in Ionenmobilitäts-Massenspektrometrie-Untersuchungen von Phosphorylase b-Ionen, die durch das Überladen von Reagenzien im ladungsreduzierenden Puffer erzeugt wurden[4]
  • zum Herstellen von p32-markierter Phosphorylase a mit Phosporylasekinase und [32P]ATP[5]
  • im Phosphorylase-Phosphatase-Assay[6]
  • im Enzymassay als Positivkontrolle zum Sicherstellen, dass das Reaktionssystem für die Aktivitätsbestimmung angewandt wurde[7]
Biochem/physiol Actions
Phosphorylase b ist eine nicht aktive Form und kommt in der ruhenden Muskulatur vor. Die Phosphorylase-b-Kinase-Aktivität nimmt signifikant zu, wenn das Mg2+:ATP-Verhältnis 1 übersteigt. Es wird davon ausgegangen, dass der Abbau von ATP während der Muskelkontraktion in vivo die Umwandlung von Phosphorylase b auslöst.[8] Phosphorylase b wird von Inosinmonophosphat aktiviert.[9] Das Glykogenphosphorylase(PG)-Enzym spielt eine wesentliche Rolle im ersten Schritt der Glykogenolyse. Im Anfangsstadium der Glykogenolyse trennt Glykogenphosphorylase (GP) die α-1,4-Glykosidbindungen und setzt das Glucose-1-phosphat (G1P)-Molekül frei.[2] Beim Inkubieren mit einer geeigneten Konzentration von Glucose-1-phosphat ohne Zugabe von Primer kann Phosphorylase b aus Kaninchenmuskel proteingebundene Alpha-1,4-glucosyl-Ketten bilden.[10]
Packaging
Packungsgröße basiert auf dem Proteingehalt.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver mit Lactose, 5′-AMP und Mg(OAc)2 (10 μMol pro 100 mg Protein)
Other Notes
Eine Einheit bildet bei einem pH-Wert von 6,8 und einer Temperatur von 30 °C in Gegenwart von 5′-AMP aus Glykogen und Orthophosphat 1,0 μMol α-D-Glucose-1-phosphat; dies wird gemessen in einem System, das Phosphoglucomutase, NADP und Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase enthält. (Eine μmolare Einheit entspricht ca. 45 Cori-Einheiten.)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4649P1261P3397
description
lyophilized powder, ≥20 units/mg protein, 2× crystallization
description
For use as a marker in SDS-PAGE
description
lyophilized powder, 20-30 units/mg protein
description
ammonium sulfate suspension, ≥100 units/mg protein
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
activity assay: suitable
biological source
rabbit muscle
biological source
-
biological source
rabbit muscle
biological source
rabbit muscle
specific activity
≥20 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
20-30 units/mg protein
specific activity
≥100 units/mg protein
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
mol wt
97,200 Da by calculation
mol wt
observed mol wt ~97 kDa
mol wt
-
mol wt
-
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
(Tightly closed)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. Has the amino acid sequence of phosphorylase from rabbit muscle been published?
    1 answer
    1. The sequence has been published. The amino acid composition is:Asp5l, Asn45, Thr35, Ser29, Glu64, Gln31, Pro36, Gly48, Ala63, Cys9, Val62, Met2l, Ile49, Leu79, Tyr36, Phe38, Trp12, Lys48, HiS22, and Arg63. Reference for the sequence and amino acid composition: K. Titani et al., Proc. Nat. Acad. Sci., USA, 74, 4762-4766 (1977) (see attached pdf).Product P1261 is phosphorylase a, which is the tetrameric form. Products P4649 and P6635 are phosphorylase b, the dimeric  form. The sequence information of the subunit would be the same for both forms.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Pittsburgh, PA
    • Review 1
    • Votes 2
    2 out of 5 stars.
    Wrong protein
    Hi, we ran Mass Spec analysis of the protein band cut from SDS-PAGE running product sold under Cat#P6635, there is no match with any of the UniProt accession numbers listed for this product. The protein band also runs well above 100 kDa marker which is more than expected MW.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for your review. We are sorry to hear that your experience did not match your product expectations. We encourage customers who experience problems with our products to contact us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.