Merck
P6541
Sigma-Aldrich
n-Propyl β-lactoside
Synonym(e):
β-D-Gal-(1→4)-β-D-Glc-1→OPr, n-Propyl 4-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-glucopyranoside
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H28O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCOC1OC(CO)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C1O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)