Merck
P6510
Protoveratrin B
85-90%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H63NO15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
809.94
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
204-719-2
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
85-90%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(C)C(=O)OC1C(O)C2C(CN3CC(C)CCC3C2(C)O)C4CC56OCC7(O)C(CCC5(C)C7C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C6C14O)OC(=O)C(C)(O)C(C)O
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)