P6233
Hamilton® pipette tips
Filter Tips, maximum volume 200 μL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
Materialien
colorless
Beschreibung
for Softgrip pipettes
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
barrier
Verpackung
pack of 1152 ea (10 racks of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Hamilton 68008-13
Maximales Volumen
200 μL
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)