Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
0.1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 333,00 |
Über diesen Artikel
Mol wt:
~49 kDa
€ 333,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
Amino-terminal Met-FLAG-BAP™ Fusion Protein is useful for assurance of the functional integrity of ANTI-FLAGÒ M2 and M5 monoclonal antibodies in immunological procedures such as Western blotting, ELISA, immunoprecipitation, fluorescence microscopy, light microscopy and FACS.
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Biochem/physiol Actions
Amino-terminal Met-FLAG-BAP™ control protein is a 468 amino acid N-terminal Met-FLAG fusion protein of E. coli bacterial alkaline phosphatase (BAP) with a calculated molecular weight of 49.4 kDa. The Amino-terminal Met-FLAG-BAP control protein migrates as a 45-55 kDa band by SDS-PAGE depending on the electrophoretic conditions.
Other Notes
Control protein
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG-BAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| mol wt ~49 kDa | mol wt ~49 kDa | mol wt ~49 kDa | mol wt ~49 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?