Fortfahren mit
P5963
Platelet-derived Growth Factor β−Receptor Fragment 742-758
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Asp-Met-Ser-Lys-Asp-Glu-Ser-Val-Asp-Tyr-Val-Pro-Met-Leu-Asp-Met-Lys
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 322,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C84H135N19O31S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2003.27
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
MDL number:
€ 322,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G8022SAE0194G2269
description
≥95% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), lyophilized powder
description
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
lyophilized powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)