Fortfahren mit
P5931
Phosphatase, alkalisch aus E. coli
lyophilized powder, 30-60 units/mg protein (in glycine buffer)
Synonym(e):
Orthophosphor-Monoesterphosphohydrolase (alkalisches Optimum)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 399,00
200 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 508,00
500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.100,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010105
EC Number:
232-631-4
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
30-60 units/mg protein (in glycine buffer)
€ 399,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
30-60 units/mg protein (in glycine buffer)
composition
Protein, ~50% biuret
storage temp.
−20°C
General description
Alkalische Phosphatase (ALP) aus E. coli ist ein Mitglied einer Enzymgruppe, die eine intragene Komplementierung besitzt.
Application
Alkalische Phosphatase wird zur Konjugation von Antikörpern und anderen Proteinen für ELISA, Western Blot und histochemischen Nachweis verwendet. Es kann zur Proteinmarkierung eingesetzt werden, wenn eine hohe Sensitivität erforderlich ist. Produkt P5931 wird während Immunblots zur Behandlung von Zellmembranen vor der Tau1-Inkubation verwendet[1].
Das Enzym von Sigma wurde verwendet, um eine synthetische Nanoporenmembran zu entwickeln. Diese Membran imitiert Proteinkanäle, die durch Phosphorylierung/Dephosphorylierung reguliert werden, und nutzt eine Aneinanderreihung von Kohlenstoffnanoröhren (CNT), die mit einer Polystyrolmatrix imprägniert sind.[2]
Biochem/physiol Actions
Alkalische Phosphatase aus Escherichia coli ist ein dimeres, nicht glykolysiertes Protein, das hauptsächlich im Periplasma vorkommt. Es existieren drei bekannte Isoformen. Das Enzym erfordert Zink und wird durch Magnesium aktiviert[3][4]. E. coli alkalische Phosphatase weist eine breite Spezifizität für Phosphatester auf.
Das Enzym ist eine Phosphohydrolase mit einem optimalen pH-Wert von 10 in vitro. Der tatsächliche optimale pH-Wert ist von der Art und Konzentration des Substrats, der Art des Puffers, dem Phosphatakzeptor und zu einem gewissen Maß von der Art der Isoenzyme abhängig. Es katalysiert die Hydrolyse von Phosphatmonoestern wie p-Nitrophenylphosphat, Phenylphosphat, Phenolphthaleinphosphat, α-Glycerinphosphat, β-Glycerinphosphat, 2-Phosphorylglycerat, Triosephosphat, Glucose-6-phosphat, Glucose-1-phosphat, Fructose-1-phosphat, Fructose-6-phosphat, Adenosin-5-phosphat, Adenosin-3-phosphat, Phosphoenolpyruvat und β-Nicotinamidadenindinucleotidphosphat.[5][6][7] Die Aktivität wird durch 1,10-Phenylanthrolinmonohydrat, Diethylentriaminpentaessigsäure, Ethylenglycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraessigsäure und Ethylendiamintetraessigsäure-dinatriumsalzdihydrat gehemmt.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver mit Tris-Puffersalzen, MgSO4 und ZnSO4
Preparation Note
Chromatographisch aufgereinigt
Other Notes
Eine Einheit hydrolysiert 1,0 μmol p-Nitrophenylphosphat je Min. bei einem pH-Wert von 10,4 und 37 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4252P4069P7923
specific activity
30-60 units/mg protein (in glycine buffer)
specific activity
30-90 units/mg protein (modified Warburg-Christian, in glycine buffer)
specific activity
20-50 units/mg protein (in glycine buffer)
specific activity
≥4,000 DEA units/mg protein
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Protein, ~50% biuret
composition
-
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphatase, alkalisch aus E. coli
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)