Wichtige Dokumente
P5909
Pentadecanolid
Synonym(e):
1-Oxa-2-cyclohexadecanon, 15-Hydroxypentadecansäurelacton, 15-Pentadecanolid
About This Item
bp
137 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C (lit.)
Dichte
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCCCCCCCCCCCCCO1
InChI
1S/C15H28O2/c16-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-17-15/h1-14H2
InChIKey
FKUPPRZPSYCDRS-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
320.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
160 °C - closed cup