Merck
P5650
1,2-Dihexadecanoyl-rac-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) ammonium salt
≥99% (GC)
Synonym(e):
DL-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, dipalmitoyl ammonium salt, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, dipalmitoyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C38H75O10P · NH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
740.00
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C38H75O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(41)45-33-36(34-47-49(43,44)46-32-35(40)31-39)48-38(42)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35-36,39-40H,3-34H2,1-2H3,(H,43,44);1H3
SMILES string
N.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI key
KSVUSCAQEBSOIJ-UHFFFAOYSA-N
functional group
aldehyde
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)