Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 49,50 |
Über diesen Artikel
vapor density
2.55 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.4 mmHg ( 20 °C)
product line
BioReagent
assay
~98%
autoignition temp.
955 °F
expl. lim.
12.1 %
technique(s)
cell culture | insect: suitable
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.), 0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI key
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for insect cell culture, ~98% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥99.5%, FCC, FG | description ≥99.5% |
| assay ~98% | assay - | assay ≥99.5% | assay ≥99.5% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 400, 300 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: soluble | solubility - | solubility H2O: soluble | solubility - |
| vapor pressure 2.4 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 2.4 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 2.4 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 2.4 mmHg ( 20 °C) |
| bp 141 °C (lit.) | bp 141 °C (lit.) | bp 141 °C (lit.) | bp 141 °C (lit.) |
| mp −24-−23 °C (lit.) | mp −24-−23 °C (lit.) | mp −24-−23 °C (lit.) | mp −24-−23 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propionsäure
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-09-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?