Merck
P5539
Anti-Prostaglandin F antibody produced in rabbit
whole antiserum, lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
Immunogen
PGF−BSA
Preparation Note
Reconstitute with 5 mL of 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 0.1% bovine serum albumin and 0.1% sodium azide.
Analysis Note
Tests per vial and specificity are determined using a dextran coated charcoal radioimmunoassay (RIA).
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M J Siemieniuch et al.
Polish journal of veterinary sciences, 13(4), 605-613 (2010-01-01)
Tumor Necrosis Factor-alpha (TNFalpha) is a pleiotrophic cytokine, affects either normal or tumor cells, and influences cellular differentiation. TNFalpha role in female reproduction has been proven to be mediated through an influence on prostaglandin (PGs) synthesis and output. To evaluate