Fortfahren mit
P5510
Kaliumbromid
suitable for IR spectroscopy
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.00
EC Number:
231-830-3
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
mp
734 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Application
Kann zur Entfernung peripherer Membranproteine eingesetzt werden.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumbromid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)